Learn More
HLA DR/DP Antibody (CL10962) [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
HLA DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DR/DP in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | HLA DR/DP |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL10962 |
| Conjugate | DyLight 680 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of P01903, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?