Learn More
HMBS Antibody (OTI3F4), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-70894C
Product Code. 18191453
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
HMBS Monoclonal specifically detects HMBS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HMBS
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
HMBS
Full length recombinant protein of human HMBS (NP_000181) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
OTI3F4
Western Blot
hydroxymethylbilane synthasePre-uroporphyrinogen synthase, PBGDPBG-D, PORC, porphobilinogen deaminase, porphyria, acute; Chester type, UPSEC 2.5.1.61, uroporphyrinogen I synthase, uroporphyrinogen I synthetase
Mouse
Affinity Purified
Diabetes Research
3145.0
Store at 4°C in the dark.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato