Learn More
HMGB3/HMG4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98886-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18652396
  • € 326.00 / 100µL
Description
HMGB3/HMG4 Polyclonal antibody specifically detects HMGB3/HMG4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HMGB3/HMG4
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
High mobility group protein 2a, High mobility group protein 4, high mobility group protein B3, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 4, high-mobility group box 3, HMG-2a, HMG2AHMG-4, HMG4MGC90319, non-histone chromosomal protein
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the human HMGB3/HMG4.
100 μg
Chromatin Research, DNA Repair
3149
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt