Learn More
Beschreibung
HOIP/RNF31 Polyclonal antibody specifically detects HOIP/RNF31 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HOIP/RNF31 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gene Alias | EC 6.3.2.-, FLJ10111, FLJ23501, HOIP, MGC19975, ring finger protein 31, ZIBRAHOIL-1-interacting protein, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELALSLLQETPRNYELGDVVEAVRHSQDRAFLRRLLAQECAVCGWALPHNRMQALTSCECTICPDCFRQHFTIALKEKHITDMVCPACGRPDLTDDTQLLSYFSTLDIQLRESLEPDAYALFHKKLTEGV |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?