Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
Product Code. 15712409 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Material:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Style:
All Position
Jumbo
Regular
Shelf Grip
Swivel
Ultra Clamp
Universal
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15712409
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30392357
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
  • Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
  • Aluminum is lightweight yet strong
  • Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
  • Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Style Jumbo
Connector Types Fixed 90° Connection Angle
Type Holder
Material Stainless Steel
Description Clamp, Holder, Jumbo, CLC-JUMBOS
Length (English) 2.25 in.
Length (Metric) 57.20 mm
Size Jumbo
Size (Metric) Grip 0 to 21 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato