missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOMER2 Antibody (OTI1D1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-71464AF750
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HOMER2 Monoclonal specifically detects HOMER2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| HOMER2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| HOMER2 | |
| Full length recombinant protein of human HOMER2 (NP_004830) produced in HEK293T cells. | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 9455 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI1D1 | |
| Western Blot | |
| ACPD, CPD, cupidin, homer homolog 2 (Drosophila), homer homolog 3, homer protein homolog 2, homer, neuronal immediate early gene, 2, Homer-2, HOMER2A, HOMER-2A, HOMER2B, HOMER-2B, Vesl-2 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto