Learn More
Invitrogen™ HOXA11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA579387
Artikelnummer. 15974955
  • € 460.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: Rat Brain Tissue, Human Placenta Tissue, HLEA whole cell, HT1080 whole cell, HEPA whole cell. Flow: U937 cell.
HOX11, also called homeobox11 or Tcl-3 is located at the 10q24 T-Cell translocation breakpoint region. It encodes a homeobox-domain containing protein, HOX11, containing a glycine and proline-rich amino terminus. HOX11 is required for maintenance of the developing spleen and cell survival. The HOX11protein binds to a specific DNA sequence and localizes to the cell nucleus. It transactivates transcription of a reporter gene linked to a cis-regulatory element, acting as a positive transcription activator. The HOX11 gene is highly expressed in T-ALLs as a result of a t (7:10) (q35;q24) or t (10:14) (q24;qll) translocation. The homeobox gene is deregulated upon translocation into the T-cell receptor locus and activates a specific subset of tumor-associated target genes. HOX 11 gene translocation has been attributed to T-cell leukemia and lymphoid neoplasias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HOXA11
Polyclonal
Unconjugated
HOXA11
homeo box 1I; homeo box A11; homeobox A11; homeobox protein Hox-1.9; Homeobox protein Hox-1I; homeobox protein HOXA11; homeobox protein Hox-A11; HOX1; Hox-1.9; HOX11; HOX1I; Hoxa11; Hoxa-11; NEWGENE_1564605; RUSAT1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
103692131, 15396, 3207
-20°C
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry
500 μg/mL
PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
P31270, P31311
HOXA11
E.coli-derived human HOXA11 recombinant protein (Position: H74-R245).
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt