Learn More
HOXC6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 507.00
Specifications
Antigen HOXC6
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
30229457
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-33439-100ul
100 μL
€ 507.00
100µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30226588
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-33439-20ul
20 μL
€ 213.00
20µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
HOXC6 Monoclonal antibody specifically detects HOXC6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
HOXC6
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
CP25, HHO.C8, homeo box 3C, homeo box C6, homeo box C8 protein, homeobox C6, Homeobox protein CP25, Homeobox protein HHO.C8, Homeobox protein Hox-3C, homeobox protein Hox-C6, HOX3CHOX3
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human HOXC6 (NP_004494.1).,, Sequence:, MNSYFTNPSLSCHLAGGQDVLPNVALNSTAYDPVRHFSTYGAAVAQNRIYSTPFYSPQENVVFSSSRGPYDYGSNSFYQEKDMLSNCRQNTLGHNTQTSI
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
3223
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado