missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPV16 Antibody (SPM405), Janelia Fluor™ 646 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11575JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HPV16 Monoclonal antibody specifically detects HPV16 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| HPV16 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Human Papilloma Virus Type 16 | |
| Recombinant major capsid protein L1 from human papilloma virus type 16 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPM405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu