missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HR6A/UBE2A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-20780
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HR6A/UBE2A Polyclonal specifically detects HR6A/UBE2A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| HR6A/UBE2A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| EC 6.3.2.19, hHR6A, HR6A, RAD6ARAD6 homolog A, UBC2, Ubiquitin carrier protein A, ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, ubiquitin-conjugating enzyme E2A (RAD6 homolog), Ubiquitin-protein ligase A | |
| Rabbit | |
| 17 kDa | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 7319 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 0.3mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000 | |
| P49459 | |
| UBE2A | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human UBE2A. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering