Learn More
Invitrogen™ HS2ST1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA589472
Código de producto. 16507361
  • € 528.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: MGLLRIMMPP KLQLLAVVAF AVAMLFLENQ IQKLEESRSK LERAIARHEV REIEQRHTMD GPRQDATLDE EEDMVIIYNR VPKTASTSFT NIAYDLCAKN KYHVLHINTT KNNPVMSLQD QVRFVKNITS WKEMKPGFYH GHVSYLDFAK FGVKKKPIYI NVIRDPIERL VSYYYFLRFG DDYRPGLRRR KQGDKKTFDE CVAEGGSDCA PEKLWLQIPF FCGHSSECW; Positive Samples: U-87MG, Mouse lung, Rat thymus; Cellular Location: Golgi apparatus membrane, Single-pass type II membrane protein.
Heparan sulfate biosynthetic enzymes are key components in generating a myriad of distinct heparan sulfate fine structures that carry out multiple biologic activities. This gene encodes a member of the heparan sulfate biosynthetic enzyme family that transfers sulfate to the 2 position of the iduronic acid residue of heparan sulfate. The disruption of this gene resulted in no kidney formation in knockout embryonic mice, indicating that the absence of this enzyme may interfere with the signaling required for kidney formation. Two alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HS2ST1
Polyclonal
Unconjugated
HS2ST1
2OST; 2-OST; 2-O-sulfotransferase; AW214369; dJ604K5.2; heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1; Hs2st; Hs2st1; KIAA0448; mKIAA0448
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
23908, 292155, 9653
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1.69 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Q7LGA3, Q8R3H7
HS2ST1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-229 of human HS2ST1 (NP_0011279641).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado