Learn More
HSD17B1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 27830-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16835855
  • € 410.00 / 150µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
HSD17B1 is favors the reduction of estrogens and androgens. It also has 20-alpha-HSD activity. It uses preferentially NADH.
Spécification
Spécification
HSD17B1
Polyclonal
Unconjugated
HSD17B1
17 beta HSD 1, 20 alpha HSD, E17KSR, E2DH, EDH17B1, EDH17B2, EDHB17, HSD17, HSD17B1, SDR28C1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3292
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P14061
HSD17B1
HSD17B1 Fusion Protein Ag27213
150 μL