Learn More
HSD3B1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen HSD3B1
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18640887
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-99334-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18649447
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-99334-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
HSD3B1 Polyclonal antibody specifically detects HSD3B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
HSD3B1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
3283
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type I, 3BETAHSD, 3-beta-HSD I, 3-beta-hydroxy-Delta(5)-steroid dehydrogenase, 3BH, delta-5-3-ketosteroid isomerase, EC 1.1.1, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1, hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta-and steroid delta-isomerase 1, I, progesterone reductase, SDR11E1, short chain dehydrogenase/reductase family 11E, member 1,3-beta-hydroxy-5-ene steroid dehydrogenase, steroid Delta-isomerase, Trophoblast antigen FDO161G
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human HSD3B1.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.