Learn More
Beschreibung
Adenylosuccinate Lyase Polyclonal antibody specifically detects Adenylosuccinate Lyase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Adenylosuccinate Lyase |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | adenylosuccinase, adenylosuccinate lyase, AMPS, ASase, ASL, EC 4.3.2, EC 4.3.2.2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Adenylosuccinate Lyase (Uniprot#: P30566-1; Met1-Leu484). |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?