missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HspA1B Antibody (HSPA1B/7623), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24165H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HspA1B Monoclonal antibody specifically detects HspA1B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| HspA1B | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| FLJ54328, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1B, heat shock 70kDa protein 1B, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1B, HSP70-2, HSPA1, HSPA1A | |
| Recombinant fragment (around aa400-600) of human HspA1B protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3304 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HSPA1B/7623 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido