Learn More
HspA4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Marca:  Novus Biologicals NBP1-81696-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18459820
  • € 316.00 / 25µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
HspA4 Polyclonal specifically detects HspA4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HspA4
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
APG2, APG-2, heat shock 70 kDa protein 4, heat shock 70kD protein 4, heat shock 70kDa protein 4, Heat shock 70-related protein APG-2, heat shock protein, 110 kDa, HS24/P52, hsp70, hsp70RY, MGC131852, RY
Rabbit
Affinity Purified
RUO
3308
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
HSPA4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FEELGKQIQQYMKIISSFKNKEDQYDHLDAADMTKVEKSTNEAMEWMNNKLNLQNKQSLTMDPVVKSKEIEAKIKELTSTCSPIISKPKPKVEPPKEEQKNAEQNGPVDG
25 μL
Primary
Specificity of human HspA4 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only