Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
HspA6 Polyclonal antibody specifically detects HspA6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | HspA6 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | heat shock 70 kDa protein 6, Heat shock 70 kDa protein B', heat shock 70kD protein 6 (HSP70B'), heat shock 70kDa protein 6 (HSP70B'), HSP70B' |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 474-643 of human HspA6 (NP_002146.2).,, Sequence:, PQIEVTFDIDANGILSVTATDRSTGKANKITITNDKGRLSKEEVERMVHEAEQYKAEDEAQRDRVAAKNSLEAHVFHVKGSLQEESLRDKIPEEDRRKMQDKCREVLAWLEHNQLAEKEEYEHQKRELEQICRPIFSRLYGGPGVPGGSSCGTQARQGDPSTGPIIEEVD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?