Learn More
HTRA1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 29618-1-AP-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 30234863
  • € 410.00 / 150µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The HTRA1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human HTRA1. This antibody recognizes human antigen. The HTRA1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
HTRA1
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
5654
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
550 μg/mL
ARMD7; HtrA; L56; ORF480; PRSS11
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human
51 kDa
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.