Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. p-4753517
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Plate
6 Plates
Pakningsstørrelse:
1 set
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18722274
Brand: R&D Systems™ DANG20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Angiopoietin-2 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Range 46.90 - 3000pg/mL
Assay Sensitivity 21.3pg/mL
Conjugate HRP
Cross Reactivity <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Sample Type Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum
Specificity Natural and Recombinant Human Angiopoietin-2
Sufficient For Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate
Target Species Human
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 285
Quantity 1 Plate
Sample Volume Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Saliva (50uL)
Storage Requirements Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2 A, angiopoietin-2 B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.