Learn More
Human Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems BAF3829
Product Code. 18160711
  • € 658.00 / 50µg
Description
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3
Polyclonal
Biotin
Q9Y5C1
ANGPTL3
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Angiopoietin-like 3 (R&D Systems, Catalog # 3829-AN) Ser17-Glu460 Accession # Q9Y5C1
50 μg
Primary
Detects human Angiopoietin-like 3 in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) Angiopoietin-1, rhAngiopoietin-2, rhAngiopoietin-4, rhANGPTL4, recombinant mouse (rm) Angiopoietin-3, rmANGPTL3 and rmANGPTL4 is observed.
Human
IgG
Western Blot, ELISA
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
AGNPT5, Ang-5, angiopoietin 5, Angiopoietin-5, angiopoietin-like 3, Angiopoietin-like protein 3, angiopoietin-related protein 3, ANGPT5angiopoietin-5, ANGPTL3, FHBL2
Sheep
Affinity Purified
RUO
27329
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado