Learn More
Invitrogen™ Human ARSJ (aa 499-561) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30205470
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 30205470
Brand: Invitrogen™ RP104163
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-57678 (PA5-57678. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ARSJ is a sulfatase that hydrolyzes sulfate esters from sulfated steroids, carbohydrates, proteoglycans, and glycolipids. Sulfatases are involved in hormone biosynthesis, modulation of cell signaling, and degradation of macromolecules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q5FYB0
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 79642
Name Human ARSJ (aa 499-561) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias 9330196J05Rik; Arsj; arylsulfatase family member J; arylsulfatase family, member J; arylsulfatase J; ASJ; D830047F08; RGD1307640; UNQ372/PRO708
Common Name ARSJ
Gene Symbol ARSJ
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence TADPYERVDLSNRYPGIVKKLLRRLSQFNKTAVPVRYPPKDPRSNPRLNGGVWGPWYKEETKK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt