Learn More
Invitrogen™ Human ATP7B (aa 399-521) Control Fragment Recombinant Protein
Descripción
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (57%), Rat (57%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | P35670 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| For Use With (Application) | Neutralization, Control |
| Formulation | PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4 |
| Gene ID (Entrez) | 540 |
| Name | Human ATP7B (aa 399-521) Control Fragment |
| pH Range | 7.4 |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Requirements | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.