Learn More
Human Brain Reference RNA
Description
Human Brain Total RNA is a total RNA sample extracted from neural tissue for use as a positive control in QuantiGene assays.
Specifications
Specifications
| Species | Human |
| Sample Type | RNA |
| For Use With (Application) | Nucleic Acid Quantitation |
| Product Type | Reference RNA |
| Quantity | 10 μg |
| Sample Source | Pooled, Normal Tissue |
| Shipping Condition | Dry Ice |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?