Learn More
R&D Systems™ Human C1qL4 (NP_001008224) VersaClone cDNA
Product Code. 18747469
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. 18747469
Brand: R&D Systems™ RDC2271
R&D Systems™ Human C1qL4 (NP_001008224) VersaClone cDNA may regulate the number of excitatory synapses that are formed on hippocampus neurons.
The Human C1qL4 (NP_001008224) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for C1QL4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The C1QL4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gene hC1QL4
Accession Number NP_001008224
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Insert Type 730bp
pH 8.5
Gene ID (Entrez) 338761
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato