Learn More
Novus Biologicals™ Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody, Novus Biologicals™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 218.00 - € 536.00
Specifications
Antigen Carbonic Anhydrase IX/CA9
Clone 1349A
Dilution Immunohistochemistry 1-3 μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30018986
GREENER_CHOICE
View Documents
Novus Biologicals™
MAB11526-SP
25 μg
€ 218.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
30019009
View Documents
Novus Biologicals™
MAB11526-100
100 μg
€ 536.00
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
Carbonic Anhydrase IX/CA9
Immunohistochemistry 1-3 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details. *Small pack size (-SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
CA9, CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Carbonic Anhydrase IX/CA9, Pro59-Asp414, Accession # Q16790
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
1349A
Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q16790
768
IgG
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze/thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt