Learn More
Invitrogen™ Human CCL11 (Eotaxin) Recombinant Protein
Product Code. 17636615
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
25 μg
Unit Size:
100µg
10µg
25µg
Product Code. 17636615
Brand: Invitrogen™ RP87819
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
E. coli Recombinant Protein
This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for eosinophils, but not mononuclear cells or neutrophils. This eosinophil specific chemokine assumed to be involved in eosinophilic inflammatory diseases such as atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma and parasitic infections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number P51671
Concentration 200 μg/mL
For Use With (Application) Control, ELISA, Western Blot
Formulation PBS with no preservative
Gene ID (Entrez) 6356
Molecular Weight (g/mol) 8.4 kD
Name Human Eotaxin (aa 24-97)
Quantity 10 μg
Source E. coli
Storage Requirements -20°C
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration 0.01 ng/ μg cytokine
Gene Alias C-C motif chemokine 11; C-C motif chemokine ligand 11; Ccl11; chemokine (C-C motif) ligand 11; eosinophil chemotactic protein; Eotaxin; Eotaxin 1; Eotaxin1; eotaxin-1; MGC22554; Scya11; small chemokine (C-C motif) ligand 11; small inducible cytokine A11; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin); small inducible cytokine subfamily A11; small-inducible cytokine A11
Gene Symbol CCL11
Specific Reactivity Human
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Form Liquid
Purity or Quality Grade >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt