Learn More
R&D Systems™ Human CCR5 (NP_000570) VersaClone cDNA
Catalog No. 18461180
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
18461180 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18461180 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC0010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 362.41
    € 322.35 / 10µg
    Save € 40.06
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemokine (C-C motif) Receptor 5
The Human CCR5 (NP_000570) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CCR5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CCR5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene hCCR5
Accession Number NP_000570
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1072bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.