Learn More
R&D Systems™ Human CD157 (NP_004325) VersaClone cDNA
Description
The Human CD157 (NP_004325) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Spécification
Spécification
| Gene | hBST1 |
| Accession Number | NP_004325 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Insert Type | 970bp |
| pH | 8.5 |
| Gene ID (Entrez) | 683 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?