Learn More
Invitrogen™ Human CD300c (aa 205-224) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30200961
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30200961
Marke: Invitrogen™ RP108981
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (60%), Rat (60%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-139849 (PA5-139849. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The CMRF35 antigen, which was identified by reactivity with a monoclonal antibody, is present on monocytes, neutrophils, and some T and B lymphocytes (Jackson et al., 1992 [PubMed 1349532]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q08708
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 10871
Name Human CD300c (aa 205-224) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias CD300 antigen-like family member C; CD300c; CD300c antigen; CD300c molecule; Clm6; CLM-6; CMRF35; CMRF-35; CMRF35 antigen; CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor; CMRF35A; CMRF-35 A; CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor; CMRF35A1; CMRF35-A1; CMRF-35-like molecule 6; CMRF35-like molecule 6; Gcom1; IgSF16; immunoglobulin superfamily member 16; LIR; RGD1565161
Common Name CD300c
Gene Symbol CD300C
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence VNRPQRSSRSRQNWPKGENQ
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt