Learn More
Human COMT Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF7386
Product Code. 18001252
  • € 581.00 / 100µg
Description
COMT Polyclonal specifically detects COMT in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
COMT
Polyclonal
Unconjugated
P21964
COMT
E. coli-derived recombinant human COMT Gly52-Pro271 (Val158Met) Accession # P21964
100 μg
Primary
Detects human COMT in direct ELISAs and Western blots.
Human
IgG
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
catechol O-methyltransferase, catechol-O-methyltransferase, EC 2.1.1.6
Sheep
Affinity Purified
RUO
1312
Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato