Learn More
Invitrogen™ Human CRMP2 (aa 88-227) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30204579
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Artikelnummer. 30204579
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP101859
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (99%), Rat (99%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q16555
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 1808
Name Human CRMP2 (aa 88-227) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias AI851130; collapsin response mediator protein 2; collapsin response mediator protein hCRMP-2; CRMP2; CRMP-2; DHPRP2; dihydropyrimidinase like 2; dihydropyrimidinase-like 2; dihydropyrimidinase-related protein 2; DPYL2; Dpysl2; DRP2; DRP-2; Musunc33; N2A3; Neural-specific protein NSP60; TOAD-64; turned on after division 64; turned on after division 64 kDa protein; turned on after division, 64 kDa protein; ULIP2; ULIP-2; unc-33-like phosphoprotein 2; Unknown (protein for MGC:137406)
Common Name CRMP2
Gene Symbol DPYSL2
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence DFFQGTKAALAGGTTMIIDHVVPEPGTSLLAAFDQWREWADSKSCCDYSLHVDISEWHKGIQEEMEALVKDHGVNSFLVYMAFKDRFQLTDCQIYEVLSVIRDIGAIAQVHAENGDIIAEEQQRILDLGITGPEGHVLSR
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt