Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human CYP21A2 (AAA59695.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gene | CYP21A2 |
| Gene ID (Entrez) | 1589 |
| Gene Alias | 21-OHase, CA21HCYP21B, CAH1, CPS1, CYP21EC 1.14.99.10, Cytochrome P450 21, Cytochrome P450 XXI, cytochrome P450, family 21, subfamily A, polypeptide 2, cytochrome P450, subfamily XXIA (steroid 21-hydroxylase, congenital adrenalhyperplasia), polypeptide 2, Cytochrome P-450c21, Cytochrome P450-C21, Cytochrome P450-C21B, EC 1.14.99, MGC150536, MGC150537, P450c21B, steroid 21-hydroxylase, steroid 21-monooxygenase |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Quantity | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?