Learn More
Invitrogen™ Human DRIL1 (aa 43-92) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30209005
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30209005
Marke: Invitrogen™ RP108282
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (84%), Rat (84%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-84999 (PA5-84999. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The mouse Bright (B-cell regulator of IgH transcription) protein is expressed specifically in B cells and transactivates an IgH enhancer in transient transfection assays. Bright and the Drosophila 'dead ringer' (dri) gene product belong to a protein family whose members share a conserved DNA-binding domain termed the 'A/T-rich interaction domain' (ARID).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q99856
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 1820
Name Human DRIL1 (aa 43-92) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias ARID domain-containing 3 A; ARID domain-containing protein 3 A; ARID3A; AT rich interactive domain 3 A (Bright like); AT rich interactive domain 3 A (BRIGHT- like) protein; AT rich interactive domain 3 A (BRIGHT-like); AT-rich interaction domain 3 A; AT-rich interactive domain-containing protein 3 A; B-cell regulator of IgH transcription; BRIGHT; dead ringer homolog 1; dead ringer-like 1; dead ringer-like protein 1; Dri1; DRIL1; DRIL3; DRX; E2F-binding protein 1; E2FBP1
Common Name DRIL1
Gene Symbol ARID3A
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence PDEDREPESARMQRAQMAALAAMRAAAAGLGHPASPGGSEDGPPGSEEED
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt