missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human DTX1/DTX4 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems IC7157U-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DTX1/DTX4 Monoclonal specifically detects DTX1/DTX4 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spezifikation
| DTX1/DTX4 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q86Y01 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 730612 | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| DTX1 | |
| E. coli-derived recombinant human DTX1/DTX4 Met1-Phe147 Accession # Q86Y01 | |
| RUO | |
| Detects human DTX1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, 100% cross-reactivity with recombinant human DTX4 is observed. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur