Learn More
Invitrogen™ Human EFCAB3 Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30196221
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 30196221
Brand: Invitrogen™ RP103927
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61356 (PA5-61356. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
EFCAB3 gene ontology annotations related to this gene include calcium ion binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accession Number Q8N7B9
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 146779
Name Human EFCAB3 Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias Efcab3; EF-hand calcium binding domain 3; EF-hand calcium-binding domain-containing protein 3; RGD1305423
Common Name EFCAB3
Gene Symbol EFCAB3
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence ADATTIKQHVKRATDTYNLGIALEHRKEMLNLWQKIRGDLIGIDSRNE
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato