Learn More
Human Endorepellin/Perlecan Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems BAF2364
Produktkod. 18011002
  • € 498.00 / 50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Polyclonal specifically detects Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan
Polyclonal
Biotin
P98160
HSPG2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Endorepellin/Perlecan Arg3684-Ser4391 (Ser4003Thr) Accession # P98160
50 μg
Primary
Detects human Endorepellin/Perlecan in Western blots.
Human
IgG
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Goat
Affinity Purified
RUO
3339
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.