Learn More
Human Ephrin-A4 Antibody, R&D Systems™
Descripción
Ephrin-A4 Monoclonal specifically detects Ephrin-A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Ephrin-A4 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 80937 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 5-25μg/mL, Immunocytochemistry 5-25μg/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gene Accession No. | P52798 |
| Gene Alias | EFL4, EFL-4, EFNA4, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 4, ephrin-A4, EphrinA4, EPLG4MGC125826, LERK-4, LERK4FLJ57652, ligand of eph-related kinase 4 |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?