Learn More
Human Glypican 3 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB2119T-100UG
Product Code. 18705198
  • € 555.00 / 100µg
Description
Glypican 3 Monoclonal specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Glypican 3
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
P51654.1
GPC3
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Glypican 3 Gln25-Val558 Accession # P51654.1
RUO
2719
Human
IgG2a
Flow Cytometry
307801
Alexa Fluor 594
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GPC3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Mouse
100 μg
Primary
Detects human Glypican 3 in ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human (rh) Glypican-2, rhGlypican-5, or rhGlypican-6.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only (RUO)