Learn More
R&D Systems™ Human IFN-beta DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30000458
Click to view available options
Format:
96-well Plates
Dimensione della confezione:
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30000458
Marca: R&D Systems™ DY81405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human IFN-beta DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-beta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ELISA Kit
Species Human
Binding Target IFN-beta
Format 96-well Plates
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 3456
Sample Type Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Synonym Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
For Research Use Only.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato