Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30021477
Click to view available options
Sufficient For:
15 x 96-well Plates
5 x 96-well Plates
Packungsgröße:
1 set
Pack of 15
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021477
Marke: R&D Systems™ DY285B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Human IFN-gamma DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Range 9.38 - 600pg/mL
Immunoassay Kit Format 96-well Plate
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Sample Type Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Sufficient For 15 x 96-well Plates
Target Species Human
Gene ID (Entrez) 3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline)
Kit Contents 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Storage Requirements Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Target Interferon gamma
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt