Learn More
Human IL-12/IL-35 p35 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems IC15701V-100UG
Product Code. 18725958
  • € 519.00 / 100µg
Description
IL-12/IL-35 p35 Monoclonal specifically detects IL-12/IL-35 p35 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-12/IL-35 p35
Monoclonal
Alexa Fluor 405
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Human
Supernatant
Flow Cytometry
2038C
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
P29460 (p40) & P29459 (P35)
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-12 p40 and human IL-12 p35 Ile23-Ser328 of p40, Arg23-Ser219 of p35 Accession # P29460 (p40) & P29459 (P35)
100 μg
Detects human IL-12/IL-35 p35 in direct ELISAs. Detects the IL-12/IL-35 p35 subunit either as part of the IL-12 p40/p35 heterodimer or as the IL-12/IL-35 p35 monomer. This antibody does not detect the IL-12/IL-23 p40 subunit.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt