Learn More
Human IL-2 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems IC202RG-100UG
Product Code. 18731007
  • € 534.00 / 100µg
Description
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-2
Monoclonal
Alexa Fluor 488
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
aldesleukin, IL2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
E. coli-derived recombinant human IL-2, Ala21-Thr153, Accession # NP_000577
100 μg
Primary
Reconstitution default not known
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
IgG1
Flow Cytometry
5334R
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
NP_000577
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
3558
Human
Purified
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado