Learn More
Human IL-22 R alpha 1 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB2770V-100UG
Product Code. 18706027
  • € 551.00 / 100µg
Description
IL-22R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-22R alpha 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-22R alpha 1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Q8N6P7
IL22RA1
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human IL-22 R alpha 1 Pro18-Thr228 Accession # Q8N6P7
RUO
58985
Human
IgG1
Flow Cytometry
305405
Alexa Fluor 405
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
CRF2-9, CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R alpha 1, IL22R1, IL22RA1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, IL-TIF-R1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Mouse
100 μg
Primary
Detects human IL-22 R alpha 1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-10, rhIL-22BP or rhIL-20 R alpha is observed.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only (RUO)