Learn More
Human IL-4 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
Brand:  R&D Systems BAF204
Artikelnummer. 18002812
  • € 719.00 / 50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-4 Polyclonal specifically detects IL-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IL-4
Polyclonal
Biotin
NP_000580
IL4
E. coli-derived recombinant human IL-4 (R&D Systems, Catalog # 204-IL) His25-Ser153 Accession # NP_000580
50 μg
Primary
Detects human IL-4 in ELISAs and Western blots.
Human
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry, ELISA
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra
Goat
Affinity Purified
RUO
3565
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.