Learn More
Gibco™ Human IL-4 Receptor alpha (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
PeproTech's CHO cell-derived Recombinant Human sIL-4 Receptor alpha is a 23.9 kDa glycoprotein corresponding to 209 amino acid residues of the extracellular domain of IL-4Ralpha. As a result of glycosylation, Recombinant Human sIL-4 Receptor alpha migrates with an apparent molecular mass of approximately 50-65 kDa by SDS-PAGE gel, under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P24394 |
| For Use With (Application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 3566 |
| Molecular Weight (g/mol) | 23.9 kDa |
| Name | Human IL-4 Receptor alpha (soluble) |
| Quantity | 100 μg |
| Source | CHO cells |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.