Learn More
Human IL-5 R alpha/CD125 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems FAB253R-100UG
Código de producto. 18703218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 575.00
    € 543.90 / 100µg
    Save € 31.10
    5% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
IL-5R alpha/CD125 Monoclonal specifically detects IL-5R alpha/CD125 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IL-5R alpha/CD125
Monoclonal
Alexa Fluor 647
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3568
Human
Purified
Flow Cytometry
26815
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
CD125, CD125 antigen, CDw125CD125, HSIL5R3, IL-5 receptor subunit alpha, IL5R, IL5R alpha, IL-5R subunit alpha, IL5RA, IL-5RA, IL-5R-alpha, interleukin 5 receptor type 3, interleukin 5 receptor, alpha, interleukin-5 receptor alpha chain, interleukin-5 receptor alpha subunit, interleukin-5 receptor subunit alpha, MGC26560
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-5 R alpha/CD125, Asp21-Arg335
100 μg
Primary
Detects human IL-5 R alpha/CD125 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) IL-5 R beta , rhIL-9 R, rhIL-4 R, rmIL-5 R alpha , or rhIL-13 R alpha 1.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado