Learn More
R&D Systems™ Human ITIH5 (NP_085046.5) VersaClone cDNA
Código de producto. 18772297
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18772297 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18772297 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3317
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Gene ITIH5
Accession Number NP_085046.5
Gene ID (Entrez) 80760
Gene Alias inter-alpha (globulin) inhibitor H5, inter-alpha-inhibitor heavy chain 5, inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H5, ITI heavy chain H5, ITIH5 inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain family, member 5, ITI-HC5, KIAA1953, MGC10848, PP14776
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.