Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Respiratory |
| Quantity | 1 Set |
| Storage Buffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test Specificity | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Lung |
| Cellular Fraction | Whole |
| Tissue Condition | Primary and Metastatic Tumor Paired |
| Cross Reactivity | Human |
| Host Species | Human |
| Product Type | Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?