Learn More
Human Mcl-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB828-SP
Product Code. 18789917
  • € 209.00 / 25µg
Description
Mcl-1 Monoclonal specifically detects Mcl-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Mcl-1
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
bcl2-L-3, BCL2L3, BCL2L3MGC104264, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, Mcl1, Mcl-1, mcl1/EAT, MCL1-ES, MCL1L, MCL1S, MGC1839, myeloid cell leukemia ES, myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), TM
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
4170
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry
542808
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Q07820
MCL1
E. coli-derived recombinant human Mcl-1 Met1-Gly230 Accession # Q07820
25 μg
Primary
Detects human Mcl-1.
Human
Purified
Promotions
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only