Learn More
Human/Mouse alpha-Fetoprotein/AFP Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems IC1368V-100UG
Product Code. 18743958
  • € 522.00 / 100µg
Description
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
alpha-Fetoprotein/AFP
Monoclonal
0.2 mg/mL
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
AFP, Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, DSCAM2, FETA, HP, HPAFP
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
174
Human, Mouse
Purified
Flow Cytometry
189502
Alexa Fluor 405
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
AFP
Human umbilical cord serum-derived alpha-Fetoprotein/AFP
100 μg
Primary
Detects human alpha-Fetoprotein/AFP in direct ELISAs and Western blots.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG1
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only (RUO)